Learn More
Óxido de (±)-propileno, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Propylene oxide |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Punto de fusión | -112.0°C |
| Densidad | 0.8300g/mL |
| Punto de ebullición | 34.0°C |
| Temperatura de inflamación | −37°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.3650 to 1.3670 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (+/-)-Propylene oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Propylene oxide