Learn More
Galato de propilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-188448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10459250 100 g Frasco de plástico 100 g
10625762 500 g Frasco de plástico 500 g
10659843 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10459250
Marke: Thermo Scientific Acros 131581000
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002196
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Propyl gallate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 0.5% max. (110°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7971
Información de solubilidad Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl gallate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.