missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (ongericimab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30173863 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30173863 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328421JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proprotein Convertase 9/PCSK9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ongericimab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Especie del huésped Human
Inmunógeno PCSK9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.