missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (Boehringer anti-PCSK9) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163954 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163954

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328525JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proprotein Convertase 9/PCSK9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Boehringer anti-PCSK9
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Especie del huésped Human
Inmunógeno PCSK9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.