Learn More
Cloruro de propionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
25 GR
250 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964931 2.5 kg Glass bottle 2,5 KG
10021460 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10031460 250 g Frasco de vidrio 250 g
10264800 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11964931
Marca: Thermo Scientific Acros 131530025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-03-8
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Clave InChI RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
Nombre IUPAC cloruro de propanoilo
SMILES CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionyl chloride
Punto de fusión -94.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 79.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C2H5COCl
Índice de refracción 1.4020 to 1.4050
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02,243
Índice Merck 15,7942
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.