Learn More
Cloruro de propionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081120
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11444010
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10940.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de propionilo se utiliza como intermedio en la producción de productos agroquímicos y farmacéuticos. Sirve como intermedio para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido. Actúa como un agente de protección de cultivos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes, bases fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-03-8
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.522
Número MDL MFCD00000745
Clave InChI RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
Nombre IUPAC cloruro de propanoilo
SMILES CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionyl chloride
Punto de fusión -94°C
Densidad 1.061
Punto de ebullición 77°C to 79°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2COCl
Índice de refracción 1.404
Cantidad 100 g
Número UN UN1815
Beilstein 385632
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7828
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionyl chlorid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propionyl chloride