Learn More
Ácido propiónico, sal sódica, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionic acid, sodium salt |
| Punto de fusión | 285°C to 286°C |
| Color | Blanco |
| Temperatura de inflamación | >250°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0-100.5% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | C2H5CO2Na |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 02, 234 |
| Mostrar más |