Learn More
Ácido propiónico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510137 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386690 5 mL Glass Bottle 5 ml
10193190 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 litro
10634622 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
11984921 10 L Tambor de plástico 10 litros
4 options
Código de producto. 10386690
Marca: Thermo Scientific Acros 149300050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-09-4
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid
Densidad 0.9900g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C3H6O2
Fórmula lineal C2H5CO2H
Índice de refracción 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Índice Merck 15, 7939
Peso molecular (g/mol) 74.079
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Presión de vapor 5mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Grado Pure
Forma física Liquid