Learn More
Propionaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-188266 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368450 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10387093 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10155453 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13478468 10 L Tambor de plástico 10 litros
4 options
Código de producto. 10368450
Marca: Thermo Scientific Acros 220511000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-38-6
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00007020
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Nombre IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -81.0°C
Color Blanco
Densidad 0.7980g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H6O
Fórmula lineal C2H5CHO
Índice de refracción 1.3610 to 1.3650
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,629
Índice Merck 15,7937
Gravedad específica 0.798
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Plaquetas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.