Learn More
Ácido propiólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498480 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10153470 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10413255 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10498480
Marca: Thermo Scientific Acros 131500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-25-0
Fórmula molecular C3H2O2
Peso molecular (g/mol) 70.05
Número MDL MFCD00004360
Clave InChI UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
Nombre IUPAC ácido prop-2-inoico
SMILES OC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolic acid
Punto de fusión 16.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCO2H
Índice de refracción 1.4315 to 1.4335
Cantidad 25 mL
Índice Merck 15, 7935
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propiolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Propynoic acid