Learn More
Molecular Probes™ Propidium Iodide ReadyProbes™ Reagent
Descripción
El yoduro de propidio es una tinción de células muertas que se emplea habitualmente y que emite fluorescencia roja cuando se une al ADN. El yoduro de propidio también se utiliza como contratinción en técnicas fluorescentes multicolores. Con el reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio, proporcionamos una solución a temperatura ambiente estable de tinción de ADN clásica incluida en un frasco cuentagotas cómodo de usar. Para teñir sus células solo tiene que añadir dos gotas por ml.
Características del reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio:
Formulación de yoduro de propidio líquido listo para usar
Tinción rápida de células muertas sin pasos de lavado
Formulación líquida lista para usar en un práctico frasco con cuentagotas sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
Estable a temperatura ambiente: téngalo siempre a mano en su estación de trabajo o área de cultivo celular
Tinción clásica de células muertas
El yoduro de propidio es un colorante fluorescente clásico que se emplea habitualmente para la tinción de células muertas (figura 1). Muestra un desplazamiento de recorrido lo suficientemente grande para permitir la detección simultánea de ADN nuclear y anticuerpos etiquetados con FITC o Alexa Fluor™ 488.
Práctico empaquetado
El reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio se suministra listo para su uso y se puede almacenar junto al citómetro de flujo o en su laboratorio de cultivo celular. Una formulación líquida en un frasco cuentagotas muy conveniente (figura 2) que le permite teñir las células donde y cuando estén listas. Solo tiene que añadir dos gotas por ml para obtener una tinción nuclear clara y óptima.
Aplicaciones múltiples
El yoduro de propidio es impermeable a la membrana y está excluido de las células viables. Por lo tanto, se utiliza comúnmente para identificar células muertas en una población. Sus propiedades espectrales, su selectividad para el ADNbc y su mayor fluorescencia cuando se une al ADN hacen que el yoduro de propidio sea ideal para usar con fluoróforos verdes (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) en experimentos multicolor. Debido a su alta afinidad con el ADN, también se utiliza con frecuencia para contar células, medir apoptosis y clasificar células según el contenido de ADN.
Sugerencias de uso
En la mayoría de los casos, la adición de 2 gotas por cada 1×106 células del reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio y una incubación de 15 a 30 minutos generará una tinción nuclear brillante; sin embargo, es posible que sean necesarios ciertos ajustes en algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones. En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtenga la intensidad de tinción óptima.
Cuando se une a ácidos nucleicos, la excitación de fluorescencia máxima para el yoduro de propidio es de 535 nm y la emisión máxima es 617 nm. El yoduro de propidio puede excitarse con una lámpara de xenón, de arco de mercurio o con la línea 488 de un láser de iones de argón. Por lo general, la fluorescencia del yoduro de propidio se detecta en el canal FL2 de los citómetros de flujo.
Como tinción nuclear roja preferida en análisis de células muertas mediante citometría de flujo, el reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio es ideal para su uso con aplicaciones basadas en anticuerpos.
Consulte otras herramientas y reactivos para la obtención de imágenes MolecularProbes™.
Características del reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio:
Tinción clásica de células muertas
El yoduro de propidio es un colorante fluorescente clásico que se emplea habitualmente para la tinción de células muertas (figura 1). Muestra un desplazamiento de recorrido lo suficientemente grande para permitir la detección simultánea de ADN nuclear y anticuerpos etiquetados con FITC o Alexa Fluor™ 488.
Práctico empaquetado
El reactivo ReadyProbes™ de yoduro de propidio se suministra listo para su uso y se puede almacenar junto al citómetro de flujo o en su laboratorio de cultivo celular. Una formulación líquida en un frasco cuentagotas muy conveniente (figura 2) que le permite teñir las células donde y cuando estén listas. Solo tiene que añadir dos gotas por ml para obtener una tinción nuclear clara y óptima.
Aplicaciones múltiples
El yoduro de propidio es impermeable a la membrana y está excluido de las células viables. Por lo tanto, se utiliza comúnmente para identificar células muertas en una población. Sus propiedades espectrales, su selectividad para el ADNbc y su mayor fluorescencia cuando se une al ADN hacen que el yoduro de propidio sea ideal para usar con fluoróforos verdes (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) en experimentos multicolor. Debido a su alta afinidad con el ADN, también se utiliza con frecuencia para contar células, medir apoptosis y clasificar células según el contenido de ADN.
Sugerencias de uso
Consulte otras herramientas y reactivos para la obtención de imágenes MolecularProbes™.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Color | Rojo lejano |
| Contenido y almacenamiento | 6 frascos cuentagotas de 2,5 mL Almacenar a ≤ 25 °C |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™, Sistema de imágenes celulares EVOS, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Yoduro de propidio |
| Tipo de colorante | Yoduro de propidio |
| Emission | 617 nm |
| Excitation Wavelength Range | 535 nm |
| Mostrar más |