Learn More
Bochem™ Agitadores de hélice
Descripción
- Hojas flexibles
- Rango medio de rpm
- Mezcla de medios con viscosidad baja y media
- Flujo radial
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Tipo | Agitadores de hélice |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |