Learn More
Bochem™ Agitador de hélice
Código de producto. p-7146774
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
400 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10040811
Marca: Bochem™ 9003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bochem™ Propeller Stirrer for mixing media with low and medium viscosity.
  • Intervalo de rpm medio
  • Mezcla de medios con viscosidad baja y media
  • Perfectos para homogeneizar y suspender
  • Flujo axial
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 50 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 300 mm