Learn More
Propionato de propargil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11317386 10 g 10 g
11327386 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11317386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09371.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1932-92-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00039917
Clave InChI BGRYSGVIVVUJHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl propionate, 2-propyn-1-ol, propanoate, 2-propynyl propionate, 2-propyn-1-ol, propionate, propargyl proprionate, 2-propyn-1-ol, 1-propanoate, prop-2-yn-1-yl propanoate, propanoic acid, 2-propynyl ester, propargylpropionate, acmc-20ajth
PubChem CID 74735
Nombre IUPAC propanoato de prop-2-inilo
SMILES CCC(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl propionate
Densidad 0.973
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1902510
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%