Learn More
Bochem™ Quemador de propano TECLU
Click to view available options
Tipo de producto:
Mechero TECLU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero TECLU |
| Para utilizar con (equipo) | Rheodyne modelo 7410 |
| Tipo de gas | Gas natural, propano, Propane |
| Material | Níquel, acero |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Incluye | Válvula de aguja |
| Temperatura máxima | 1300°C |
| N.° por paquete | 1 unidad |