Learn More
Bochem™ Quemadores Bunsen Erdgas
Descripción
- Permite el trabajo del vidrio
- Llama auxiliar
- Conforme DIN 30665
- Quemador de latón niquelado, zócalo de fundición
- Quemador φ 13mm, H 160mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Bunsen |
| Tipo de gas | Gas natural, propano, Propane |
| Material | Níquel, acero |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Temperatura máxima | 1300°C |
| Peso (métrico) | 0,25 kg |