missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propafenone hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200095909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16462169 1 g 1 g
16430928 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462169

Marca: Medchem Express HYB0432A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.

Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Propafenone hydrochloride
CAS 34183-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28ClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo SA-79 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (88.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1OCC(O)CNCCC)CCC2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 377.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.9
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.