Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ SAX-10
Descripción
Use las columnas para LC ProPac™ SAX-10 para obtener una eficiencia y una resolución excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas.
Use las columnas para cromatografía líquida Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 para obtener una eficacia y una resolución excepcionalmente altas al separar las variantes de las proteínas. Las columnas ProPac, basadas en una partícula principal de 10 μm no porosa que proporciona estabilidad de presión, pueden resolver isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila evita las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio aniónico injertada proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener separaciones de alta eficacia y capacidad moderada.
- La columna para LC ProPac SAX-10 es un intercambiador de aniones fuertes con un grupo funcional de aminas cuaternarias.
- Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico, hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado.
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
- Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | 3 lotes de resina, 1 columna / lote (3 columnas) |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | 1 mL/min |
| Para utilizar con | Detector UV-Vis |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 3000 psi (207 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH 2-12, 80 % compatible con acetonitrilo, acetona, metanol, compatible con detergentes no iónicos ni zwitteriónicos, no compatible con detergentes aniónicos |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 2 a 12 |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.