Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm
Código de producto. 17867893 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Caudal:
De 0,1 a 0,2 ml/min
De 0,1 a 0,3 ml/min
De 0,3 a 0,5 ml/min
De 0,3 a 0,5 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Caudal unitSize
17867893 50 mm 4 mm De 0,3 a 0,5 ml/min cada uno
17877893 50 mm 2 mm De 0,1 a 0,3 ml/min cada uno
17887893 100 mm 2 mm De 0,1 a 0,2 ml/min cada uno
17897893 100 mm 4 mm De 0,3 a 0,5 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17867893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 43103054068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get the performance you need with ProPac™ 3R SCX HPLC columns. Suitable for charge variant separations and recommended for therapeutic proteins, mAbs, ADCs, and biosimilar proteins.
Use Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3 μm HPLC columns to provide the reproducibility, resolution, and robustness needed for protein characterization. These columns are ideal for charge variant analysis and recommended for use with therapeutic proteins, monoclonal antibodies (mAbs), antibody drug conjugates (ADCs), and biosimilar proteins.
Designed with bio-inert materials to reduce secondary interactions, our ProPac 3R SCX columns deliver the performance you need over a broad range of pH's, temperatures, and mobile phase compositions with excellent recovery and low carryover.
Suitable for use with mass spectrometry (MS).
Maximización de la reproducibilidad, la resolución y la solidez
La columna para HPLC ProPac 3R SCX 3 μm es un potente intercambiador de cationes con el grupo funcional amino cuaternario, adecuado para su uso en aplicaciones de biomoléculas. Estas columnas de cromatografía de intercambio iónico especializadas proporcionan una evaluación cualitativa y cuantitativa del análisis de variantes de carga a los científicos biofarmacéuticos que necesitan capacidades de resolución reproducibles al identificar y cuantificar los perfiles de variantes de carga de las proteínas.
Nuestras columnas ProPac 3R SCX ofrecen un rendimiento superior para la caracterización de proteínas, incluidos anticuerpos monoclonales (mAb), proteínas terapéuticas, conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC) y proteínas biosimilares.
Características de la columna:
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
  • Separaciones de alta resolución inigualables
  • Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
  • Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
  • Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
  • Compatible con espectrometría de masas (EM)
Recomendamos nuestros tampones de gradiente de pH CX-1 cuando se utilizan estas columnas con LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,3 a 0,5 ml/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Compatibilidad de fase móvil Recomendado para su uso con tampones de pH CX-1
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Resina polimérica monodispersa
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Fuerte intercambio cationes
Material PEEK
Técnica Bio-LC