Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ 3R SCX 3 μm
Código de producto. 17827903 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Caudal:
De 0,1 a 0,2 ml/min
De 0,3 a 0,5 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17827903
Marca: Thermo Scientific™ 43203104068
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga el rendimiento que necesita con las columnas para HPLC ProPac™ 3R SAX. Adecuado para separaciones de variantes de carga y recomendado para proteínas terapéuticas, AcM, ADC y AAV.
Utilice columnas para HPLC Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3 μm para proporcionar la reproducibilidad, resolución y solidez necesarias para la caracterización de proteínas. Estas columnas son ideales para el análisis de variantes de carga y se recomiendan para su uso con proteínas terapéuticas con valores de pI ácidos, anticuerpos monoclonales (mAb), conjugados de anticuerpo y fármaco (ADC), proteínas biosimilares y virus adenoasociados (AAV).
Diseñadas con materiales bioinertes para reducir las interacciones secundarias, nuestras columnas ProPac 3R SAX ofrecen el rendimiento que necesita en una amplia gama de pH, temperaturas y composiciones de fase móvil con una excelente recuperación y un bajo arrastre.
Adecuado para su uso con espectrometría de masas (EM).
Maximizing Reproducibility, Resolution, and Robustness
The ProPac 3R SAX 3 μm HPLC column is a strong anion-exchanger with a quaternary amine functional group, suitable for use in biomolecule applications. These specialized ion-exchange chromatography columns provide qualitative and quantitative evaluation of charge variant analysis to biopharmaceutical scientists who need reproducible resolving capabilities when identifying and quantifying charge variant profiles of proteins.
Our ProPac 3R SAX columns offer superior performance for characterization of proteins including monoclonal antibodies (mAbs), therapeutic proteins with acidic pI values, antibody drug conjugates (ADCs), biosimilar proteins, and adeno-associated viruses (AAV).
Column Features:
  • Ideal for characterization and quality control assessment of closely-related protein variants
  • Ability to separate full versus empty capsids for AAVs
  • The high sample loading capability, without the carryover, allows for easy method optimization to provide you with excellent sensitivity and performance over a broad range of pH's, temperatures, and mobile phase compositions
  • Compatible with mass spectrometry (MS)
  • High-efficiency separations, resulting in a better understanding of charge variants in your samples
  • Higher capacity than other columns based on nonporous particles
  • Superior column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
We recommend our CX-1 pH gradient buffers when using these columns with LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,3 a 0,5 ml/min
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 4500 psi (310 bar)
Compatibilidad de fase móvil Recomendado para su uso con tampones de pH CX-1
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos ProPac
Material de embalaje Resina polimérica monodispersa
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Fuerte intercambio aniones
Material PEEK
Técnica Bio-LC