missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rimary Opalescent Solution, Promochem™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Spécification
Spécification
| Cantidad | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Primary opalescence suspension
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu