missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promethazine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200101123
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16492269 1 g 1 g
16471058 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492269

Marca: Medchem Express HYB0781

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine; strong antagonist of the H1 receptor and moderate mACh receptor antagonist, moderate affinity for 5-HT2A, 5-HT2C, D2 and α1-adrenergic receptors.

Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Promethazine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 58-33-3
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (311.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C)C)CN1C(C=CC=C2)=C2SC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 320.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.88
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.