Learn More
Invitrogen™ Montaje antidecoloración ProLong™ Gold con SYTOX™ Deep Red
Código de producto. 17188292
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 x 2 mL
5 x 2 mL
Tipo de producto:
Montaje antidecoloración
Tamaño de la unidad:
2 ml
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
17188292 1 x 2 mL Montaje antidecoloración 2 ml
17127388 5 x 2 mL Montaje antidecoloración paquete de 5
2 options
Código de producto. 17188292
Marca: Invitrogen™ P36987
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medio de montante líquido se aplica directamente a las muestras de células o tejidos marcadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
  • El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es un medio de montaje líquido que se aplica directamente en muestras de células o tejido marcadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio.
  • Se formula sin tinción de ADN, con tinción de ADN azul DAPI o con tinción de ADN rojo profundo SYTOX Deep Red
  • El montaje ProLong Gold contiene componentes químicos diseñados para evitar que los colorantes fluorescentes se decoloren (fotodecoloración) durante experimentos de microscopía de fluorescencia y lo consigue sin mitigar la señal de fluorescencia inicial
  • Es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica cuasi perfecta (RI de 1,47) y permite el almacenamiento durante más tiempo de la muestra. Se suministra listo para su uso (no requiere almacenamiento a temperatura ambiente ni mezclas): solo tiene que aplicar una gota a la muestra, añadir un cubreobjetos, curar y adquirir la imagen.
  • El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond.
  • Atributos clave: Protege los tintes de la decoloración durante la obtención de imágenes, líquido listo para usar que se cura para el almacenamiento a largo plazo, las muestras montadas son estables durante meses, mantiene la señal de fluorescencia, pocos o ningún apagado, ideal para los tintes Alexa Fluor
  • El montaje antidecoloración ProLong Gold se suministra ya mezclado y listo para usar en un frasco cuentagotas o en un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. La tinción DAPI se excita mediante iluminación UV a 360 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional DAPI. La tinción SYTOX Deep Red se excita mediante iluminación roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro.
  • Muchos medios de montaje pueden destruir la intensidad de la señal de fluorescencia inicial hasta en un 80 %. Para crear la serie de medios de montaje Molecular Probes Gold, nuestros científicos desarrollaron una fórmula de aditivos químicos que minimizan la supresión de la señal inicial para la gama de colores y colorantes más amplia.
  • Aunque los medios de montaje basados en epoxi que se usan en nuestra serie FluoCells de células preparadas pueden ser estables durante años y ofrecer el máximo nivel de protección contra la decoloración, son complicados de utilizar al requerir una serie de pasos en disolventes orgánicos antes del montaje.
  • El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es la siguiente mejor opción para archivar muestras. Además, es la mejor opción para conservar la intensidad de la señal durante sesiones de obtención de imágenes prolongadas, como el barrido repetido durante la iluminación de barrido láser confocal.
  • Es fácil de usar: solo tiene que secar al aire las muestras teñidas para eliminar el exceso de agua y realizar el montaje
  • Para las modernas aplicaciones de obtención de imágenes de alta resolución, la equivalencia del índice de refracción es esencial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 x 2 ml
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Contenido y almacenamiento Contiene 1 frasco cuentagotas que contiene 2 ml de reactivo cada uno
• Se recomienda el almacenamiento del producto a temperatura ambiente una vez recibido.
• Proteja el producto de la luz.
• Estable durante al menos 6 meses tras la recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Línea de productos ProLong
Tipo de reactivo Solución de montaje
Volumen (métrico) 1 x 2 mL