Learn More
Invitrogen™ Montaje antidecoloración ProLong™ Glass con SYTOX™ Deep Red
Descripción
- Está formulado sin tinción de ADN, con la tinción de ADN azul NucBlue (Hoechst 33342) o con la tinción de ADN rojo oscuro SYTOX Deep Red.
- El medio de montaje ProLong Glass tiene un índice de refracción de 1,52 después del curado, similar al de los cubreobjetos de vidrio, aceite de inmersión compatible y óptica de microscopio de inmersión en aceite, lo que permite una resolución y sensibilidad superiores.
- El medio de montaje ProLong Glass también está diseñado para proporcionar una protección incomparable contra la decoloración fotográfica en los espectros visible y de infrarrojo cercano.
- Puede utilizar el medio de montaje de antidecoloración ProLong Glass con casi cualquier tinte o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) y con cualquier tipo de célula o tejido para profundidades de imagen que oscilan entre 0 y 100 µm para imágenes brillantes, de pilas Z de alta resolución, 3D y 2D. Para un medio de montaje sin curado con un índice de refracción de 1.52, pruebe el medio de montaje antidecoloración suave SlowFade Glass.
- Con su alto índice de refracción de 1,52 y superior formulación antidecoloración, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ofrece las siguientes ventajas:
- Hasta un 75 % de mejora en la resolución axial para obtener imágenes nítidas
- 3–4 veces más profundidad focal de exposición en comparación con los medios de montaje con índice de refracción de 1,47, con imágenes nítidas para monocapas de células, cortes de tejido o cultivos celulares 3D de hasta 150 μm de grosor/profundidad focal
- Fondo bajo en todo el espectro
- Señales conservadas de la decoloración inhibida
- De semanas a meses de estabilidad para muestras montadas en portaobjetos
- Facilidad de uso
- Disponibilidad con o sin DAPI
- El medio de montaje antidecolorante ProLong Glass Hard se suministra ya mezclado y listo para usar en un frasco cuentagotas o en un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. NucBlue (Hoechst 33342) se excita mediante iluminación UV a 360 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional DAPI. La tinción SYTOX Deep Red se excita mediante iluminación roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro.
- Después de eliminar el exceso de agua, simplemente vierta una gota del medio de montaje en la muestra, añada un cubreobjetos, aplique curado y obtenga la imagen.
- El medio de montaje ProLong Glass es un medio de montaje de curado resistente que minimiza la refracción óptica y la aberración esférica en la trayectoria óptica y que permite el almacenamiento a largo plazo de las muestras y ayuda a proteger las muestras de la fotodecoloración.
- El medio de montaje ProLong Glass no se decolora ni encoge cuando se cura, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
- El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass con tinción NucBlue contiene una concentración optimizada de tinción Hoechst 33342, que proporciona un marcado nuclear de alta calidad de la mayoría de las células y tejidos.
- No se recomienda el medio de montaje ProLong Glass con tinción NucBlue para muestras de más de 30 µm de grosor. Las muestras más gruesas pueden requerir incubaciones más largas con reactivos de etiquetado, por lo que se recomienda una preincubación con reactivo NucBlue Live ReadyProbes.
- El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass es un medio de montaje a base de glicerol, resistente y listo para su uso que se puede aplicar directamente a células marcadas con fluorescencia o muestras de tejido en portaobjetos de microscopio o cubreobjetos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 frasco cuentagotas |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | 1 frasco cuentagotas que contiene 2 ml de reactivo cada uno; se recomienda el almacenamiento del producto a una temperatura de entre - 5 °C y - 25 °C una vez recibido; proteger de la luz; estable durante al menos 6 meses después de su recepción |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución de montaje |
| Volumen (métrico) | 2 mL |