Learn More
Invitrogen™ Montaje antidecoloración ProLong™ Diamond con SYTOX™ Rojo profundo
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
5 x 2 mL
Tipo de producto:
Montaje antidecoloración
Tamaño de la unidad:
2 ml
paquete de 5
Descripción
- Está formulado sin tinción de ADN, con la tinción de ADN azul DAPI o con la tinción de ADN rojo oscuro SYTOX Deep Red. El medio de montaje ProLong Diamond se ha diseñado para proporcionar una protección antidecoloración sin igual en los espectros visuales y de infrarrojos completos.
- Puede utilizar el medio de montaje ProLong Diamond con casi cualquier colorante fluorescente o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) para lograr la señal más brillante y el fondo mínimo y obtener así imágenes fluorescentes brillantes y de alta definición.
- Las características del medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond incluyen: Protege los tintes fluorescentes y las proteínas fluorescentes de la decoloración, en todo el espectro visible e IR, líquido listo para usar que se cura para el almacenamiento a largo plazo, ideal para Alexa Fluor y los tintes tradicionales, como FITC y Cy3, y las proteínas fluorescentes como GFP, RFP y mCherry, las muestras montadas son estables durante meses, mantiene la señal de fluorescencia, pocos o ningún apagado
- El montaje antidecoloración ProLong Diamond se suministra ya mezclado y listo para usar en un frasco cuentagotas o en un frasco de 10 ml con o sin tinción de ADN. La tinción DAPI se excita con la luz UV a 360 nm cuando se une al ADN, con una emisión máxima a 460 nm y se detecta mediante un filtro tradicional DAPI.
- La tinción SYTOX Deep Red se excita mediante iluminación roja a 660 nm cuando se une a ADN, con una emisión máxima a 682 nm y se detecta utilizando un filtro tradicional Cy5/rojo oscuro. Simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos, aplique curado y obtenga la imagen.
- El medio de montaje ProLong Diamond es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica casi perfecta (1,47 de RI) y permite el almacenamiento a largo plazo de sus muestras, al mismo tiempo que las protege frente a la decoloración fotográfica. El medio de montaje ProLong Diamond no se decolora o encoge cuando se aplica curado y se almacena a largo plazo, lo que permite tomar imágenes fluorescentes de alta calidad semanas o incluso meses después de montar los portaobjetos.
- Amplia gama de tintes fluorescentes, incluyendo tintes Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 y Cy5. El medio de montaje ProLong Diamond no suprime los fluoróforos y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
- El medio de montaje ProLong Diamond es la opción ideal para archivar muestras con colorantes fluorescentes o proteínas fluorescentes. También es ideal para conservar la intensidad de la señal durante sesiones prolongadas de obtención de imágenes, como el escaneo repetido bajo iluminación de escaneo láser confocal, o con microscopía de resolución extremadamente alta. Y es fácil de usar: solo hay que retirar el exceso de agua de la muestra teñida y montar. Para la visualización inmediata de la muestra, elija nuestro medio de montaje sin curado, el medio de montaje antidecoloración SlowFade Diamond.
- Para aplicaciones de obtención de imágenes modernas de alta resolución, la correspondencia del índice de refracción (RI) es fundamental. El medio de montaje ProLong Diamond realizará un curado con un
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 ml |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 frasco cuentagotas que contiene 2 ml de reactivo cada uno •; se recomienda el almacenamiento del producto de -5 a -25 °C una vez recibido • Proteja el producto de la luz. • Estable durante al menos 6 meses tras la recepción. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Línea de productos | SlowFade |
| Tipo de reactivo | Solución de montaje |
| Volumen (métrico) | 2 mL |