Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico monocanal Proline™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12812433 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,3 to 3 μl
De 1 a 10 ml
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
De 500 to 5000 μl
Incrementos:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
10μL
20 μl
Exactitud:
Del 1 al 0,6%
Del 10 al 1,3%
Del 2 al 0,5%
Del 2 al 0,6%
Del 2 al 0,8%
Del 3 al 0,6%
Del 3 al 0,9%
Del 3 al 1 %
Del 5 al 1 %
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Color unitSize
12812433 De 5 to 50 μl 0,1 μl Del 3 al 1 % Amarillo 1 PCS
10748205 De 0,3 to 3 μl 0,002 μl Del 10 al 1,3% Gris 1 PCS
10586265 De 1 to 10 μl 0,01μL Del 5 al 1 % Gris 1 PCS
10175474 De 2 to 20 μl 0,02 μl Del 3 al 0,9% Amarillo 1 PCS
10034174 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 2 al 0,8% Amarillo 1 PCS
10401245 De 20 to 200 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% Amarillo 1 PCS
10024704 De 100 to 1000 μl 1μL Del 1 al 0,6% Azul 1 PCS
10505315 De 1 a 10 ml 20 μl Del 3 al 0,6% Rojo 1 PCS
10309604 De 500 to 5000 μl 10μL Del 2 al 0,5% Verde 1 PCS
9 options
Código de producto. 12812433
Marca: Sartorius 728040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para las tareas diarias de pipeteo manual. La micropipeta monocanal Sartorius Proline™ Plus combina una construcción resistente con facilidad de uso, además de ofrecer la más amplia gama de micropipetas para diferentes usuarios y aplicaciones. Disponible con rangos de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
  • La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
  • El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con un sellado perfecto de la punta en el cono de la punta
  • Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
  • Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
Diseño ergonómico y fácil de usar
  • Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
  • No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
  • Expulsión de la punta ligera y fácil
  • Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
  • Proceso de calibración sencillo
  • Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
  • La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 3 al 1 %
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reusable
Para utilizar con Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos Proline
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipette
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de cono seguro y completamente esterilizable en autoclave
Incrementos 0,1 μl
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años