Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal Proline™ Plus
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Exactitud:
Del 2 al 0,6%
Del 3 al 0,7%
Del 4 al 1,5%
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
- La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
- El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con una fuerza igual y constante en cada canal y un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
- Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
- Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
- Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
- No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
- Expulsión de la punta ligera y fácil
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
- Proceso de calibración sencillo
- Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
- La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Garantía
3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del 3 al 0,7% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Puntas compatibles | Sartorius Tips |
| Espaciado de las puntas ajustable | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 8 |
| Mostrar más |