Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal Proline™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10166534 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Exactitud:
Del 2 al 0,6%
Del 3 al 0,7%
Del 4 al 1,5%
Unit Size:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Número de canales Volumen (métrico) Incrementos Exactitud unitSize
10166534 8 De 1 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
10379314 8 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10176534 8 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
10596655 12 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10248304 12 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
10596845 12 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10166534 Supplier Sartorius Supplier No. 728120
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para las tareas diarias de pipeteo manual. La micropipeta mecánica multicanal Sartorius Proline™ Plus combina una construcción resistente con facilidad de uso, además de ofrecer la más amplia gama de micropipetas para diferentes usuarios y aplicaciones. Disponible con 8 o 12 canales y tres intervalos de volumen.
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
  • La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
  • El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con una fuerza igual y constante en cada canal y un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
  • Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
  • Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
Diseño ergonómico y fácil de usar
  • Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
  • No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
  • Expulsión de la punta ligera y fácil
  • Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
  • Proceso de calibración sencillo
  • Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
  • La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Warranty
3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud Del 4 al 1,5%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Tips
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonomic
Material Polypropylene
Número de canales 8
Línea de productos Proline Plus
Programable No
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 1 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,01μL
Precisión 4,00 a 1,00
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años