Learn More
Sartorius Pipeteadores mecánicos monocanal de volumen fija PROLINE™ Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 10821701 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Exactitud:
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
1,3%
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modelo:
F10
F2
F5
Fix 1000 μL
Fix 100 μL
Fix 10 μL
Fix 200 μL
Fix 20 μL
Fix 250 μL
Fix 25 μL
Fix 500 μL
Fix 50 μL
Fix 5 μL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10821701
Marca: Sartorius 728565
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistentes pero ligeros y fáciles de usar
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Al cubrir la gama completa de 0,1 μl a 10 ml, el Proline Plus es apto para una amplia gama de aplicaciones diarias de laboratorio.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Ajuste de volumen con resortes de parada
  • Aptas para zurdos y diestros
  • Compatibles con una amplia variedad de puntas
  • Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
  • El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Limpieza sencilla: solo hay que desmontar las piezas 2-3
Certifications
CE marked
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,4%
Certificaciones/conformidad CE
Puntas compatibles De 1000 μl, punta Optifit de 350 μl, de 500 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 1000 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con 1000 µl, punta de 350 µl Optifit, 500 µl, punta con filtro de 1000 µl SafetySpace™
Material Polypropylene
Modelo Fix 250 μL
Número de canales 1
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) De 1000 μl, punta Optifit de 350 μl, de 500 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 1000 μl
Incluye Collar de expulsión de punta delgada, filtro de cono seguro
Precisión 0,20
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años