Learn More
Sartorius Pipeteadores mecánicos monocanal de volumen fija PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10322500 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Exactitud:
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
1,3%
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Modelo:
F10
F2
F5
Fix 1000 μL
Fix 100 μL
Fix 10 μL
Fix 200 μL
Fix 20 μL
Fix 250 μL
Fix 25 μL
Fix 500 μL
Fix 50 μL
Fix 5 μL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Exactitud Color Volumen (métrico) Modelo unitSize
10322500 0,4% Amarillo 200 μl Fix 200 μL 1 PCS
10774112 0,6% Amarillo 20 μl Fix 20 μL 1 PCS
10784112 0,5% Amarillo 25 μl Fix 25 μL 1 PCS
10763542 0,5% Amarillo 100 μl Fix 100 μL 1 PCS
10047859 0,5% Amarillo 50 μl Fix 50 μL cada uno
10038149 0,3% Verde 5000 μl F5 1 PCS
10322310 0,6% Rojo 10 ml F10 1 PCS
10199599 0,8% Gris 10 μl Fix 10 μL 1 PCS
10577600 0,3% Azul 1000 μl Fix 1000 μL 1 PCS
10312310 0,3% Verde 2000 μl F2 1 PCS
10047669 0,3% Azul 500 μl Fix 500 μL 1 PCS
10821701 0,4% Azul 250 μl Fix 250 μL cada uno
10058239 1,3% Gris 5 μl Fix 5 μL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10322500 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 728560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistentes pero ligeros y fáciles de usar
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Al cubrir la gama completa de 0,1 μl a 10 ml, el Proline Plus es apto para una amplia gama de aplicaciones diarias de laboratorio.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Alta resistencia química y resistencia UV
  • Ajuste de volumen con resortes de parada
  • Aptas para zurdos y diestros
  • Compatibles con una amplia variedad de puntas
  • Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
  • El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Limpieza sencilla: solo hay que desmontar las piezas 2-3
Certifications
CE marked
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,4%
Certificaciones/conformidad CE
Puntas compatibles De 200 μl, punta Optifit para 350 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 200 μl y 300 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reusable
Para utilizar con 200 µl, punta de 350 µL Optifit, punta con filtro de 200 µl y 300 µl SafetySpace™ Filter Tip
Material Polypropylene
Modelo Fix 200 μL
Número de canales 1
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) De 200 μl, punta Optifit para 350 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 200 μl y 300 μl
Incluye Collar de expulsión de punta delgada, filtro de cono seguro
Precisión 0,20
Monitorización de UV Sí
Garantía 2 años