Learn More
Sartorius Pipeteadores mecánicos monocanal de volumen fija PROLINE™ Plus
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Exactitud:
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
1,3%
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
La alta calidad y las ligeras fuerzas de pipeteo proporcionan una experiencia de pipeteo agradable. Al cubrir la gama completa de 0,1 μl a 10 ml, el Proline Plus es apto para una amplia gama de aplicaciones diarias de laboratorio.
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Ajuste de volumen con resortes de parada
- Aptas para zurdos y diestros
- Compatibles con una amplia variedad de puntas
- Compatibles con la mayoría de tubos de laboratorio más utilizados gracias al cuello de expulsión de punta delgada
- El filtro Safe-Cone evita la contaminación y los daños a la pipeta
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Limpieza sencilla: solo hay que desmontar las piezas 2-3
Certifications
CE marked
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,3% |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Puntas compatibles | De 1000 μl, punta Optifit de 350 μl, de 500 μl, punta con filtro SafetySpace™ de 1000 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | 1000 µl, punta de 350 µl Optifit, 500 µl, punta con filtro de 1000 µl SafetySpace™ |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Pipeta mecánica |
| Mostrar más |