Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para prolactina humana
Código de producto. 15865843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
15865843 96 pruebas paquete de 96
17185459 5 × 96 pruebas cada uno
17835017 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15865843
Marca: Invitrogen™ EHIAPRL
Includes
Placa(s) prerecubierta(s), patrón, anticuerpo de detector conjugado con peroxidasa, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para prolactina humana cuantifica la prolactina hu en suero, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la prolactina hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para prolactina humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La prolactina (PRL) u hormona luteotrópica (LTH) es una hormona peptídica descubierta por el Dr. Henry Friesen, principalmente asociada a la lactancia. En la lactancia, el acto de un bebé de succionar el pezón estimula la producción de prolactina, que llena el pecho con leche a través de un proceso llamado lactogénesis, en preparación para la siguiente toma. También se libera oxitocina, otra hormona, que provoca la bajada de la leche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01236
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 11,7 pg
Descripción Kits de ELISA para prolactina humana
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona peptídica
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5617
Símbolo de gen PRL
CV interensayo 10,8%
CV intraensayo 7,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra 12,5 μl de plasma; 12,5 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min