Learn More
SI Analytics™ ProLab 2500 pH Set
Código de producto. 15554279 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Puntos de calibración (pH):
Desde 1 hasta 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15554279
Marca: SI Analytics™ 285206770
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
SI Analytics™ ProLab 2500 pH Set es un instrumento de 3 canales para sensores IDS para medir pH, mV, temperatura y mucho más.
  • Incluye soporte, fuente de alimentación, A 162 IDS, soluciones de tampón y adaptador analógico IDS
  • Sensores de pH/ORP analógicos: Adaptador analógico Z600 IDS (incluido en la entrega)
  • Tres canales de medición universales
  • Reconocimiento digital del sensor
  • Teclado antibacteriano
  • Mide pH, ORP, ISE, oxígeno disuelto y conductividad
  • Cualquier combinación de parámetros de medición iguales o diferentes
  • Pantalla gráfica retroiluminada en color con visualización de CMC, QSC y canales
  • Un adaptador para electrodos de pH convencionales (conector DIN) incluido en la entrega
  • La transferencia digital de señales elimina las interferencias, asigna de forma segura los datos de calibración y transmite automáticamente los datos del sensor
  • El icono Quality Sensor Control (QSC) proporciona información precisa sobre el estado real del electrodo y, por tanto, aumenta la seguridad de funcionamiento
  • Captura automática y digital de todos los datos de los sensores para poder rastrear los valores medidos
  • Administración de usuarios disponible para la asignación segura de usuarios y resultados de medición o de muestras y resultados de medición
  • Salida de datos a PC, memoria USB o impresoras seleccionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntos de calibración (conductividad) 1
Puntos de calibración (ISE) De 2 a 7 (requiere adaptador)
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Canales 3
Tipo de pantalla Gráfica en color
Memoria Manual: 500 conjuntos de datos; automático: Conjuntos de datos de 10000
Fuente de alimentación Universal