missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Prohibitin Monoclonal Antibody (II-14-10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11394723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11394723 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11394723

Marca: Invitrogen™ MA512858

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-12858 targets Prohibitin in immunofluorescence, immunohistochemistry (paraffin), and Western blot applications and shows reactivity with Chicken, Human, mouse, Porcine, and Rat samples. The MA5-12858 immunogen is purified recombinant rat prohibitin protein.

Prohibitin is from an evolutionarily conserved gene that is ubiquitously expressed. It is thought to be a negative regulator of cell proliferation and may be a tumor suppressor. Mutations in PHB have been linked to sporadic breast cancer. Prohibitin is expressed as two transcripts with varying lengths of 3' untranslated region. The longer transcript is present at higher levels in proliferating tissues and cells, suggesting that this longer 3' untranslated region may function as a trans-acting regulatory RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon II-14-10
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica PHB
N.º de referencia del gen P35232, P67778, P67779, P84173
Alias de gen BAP 32; Bap32; B-cell receptor-associated protein 32; epididymis luminal protein 215; epididymis secretory sperm binding protein Li 54e; fa18f07; fb09f05; HEL-215; HEL-S-54e; OTTHUMP00000165765; OTTHUMP00000165766; OTTHUMP00000220103; OTTHUMP00000220170; OTTHUMP00000220171; PHB; phb protein; PHB1; Prohibitin; sr:nyz128; wu:fa18f07; wu:fb09f05
Símbolos de los genes PHB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant rat prohibitin protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100524707, 18673, 25344, 419980, 5245
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.