missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prohibitin Antibody (PHB/1882), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08723V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Prohibitin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| PHB1, prohibitin | |
| Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232) | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 5245 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PHB/1882 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido