Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2 + hPRa 3
Isotype: IgG1/κ + IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Horse, Sheep and Pig. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human PgR
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form)
Positive Control: T47D or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
- Sedimentation in Sucrose Gradient
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Progesterone Receptor Ab-8 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | hPRa 2+hPRa 3 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | ASR, IVD |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.