Learn More
Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12640477 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
12640477 100 μL 200μg/mL 100 microlitros
12660477 500 μL 200μg/mL 500 microlitros
12630477 1 mL 200μg/mL 1 ML
12650477 100 μL 1mg/mL 100 microlitros
12670477 200 μL 1mg/mL 200 microlitros
5 options
Código de producto. 12640477
Marca: Epredia MS192P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Horse, Rabbit, and Chicken. Does not react with monkey. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human progesterone
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form)
Positive Control: T47D cells or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Progesterone Receptor Ab-2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon hPRa 2
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Bovine, Chicken, Equine, Human, Rabbit
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ