Learn More
Invitrogen™ Progesterone Competitive ELISA Kit
Código de producto. 15890322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
15890322 96 pruebas paquete de 96
17835217 10 x 96 pruebas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15890322
Marca: Invitrogen™ EIAP4C21
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA
The Progesterone ELISA quantitates progesterone in urine,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Progesterone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure Progesterone present in extracted dried fecal samples,urine,and tissue culture media samples. A progesterone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture mouse antibodies. A progesterone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a monoclonal antibody to progesterone to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound progesterone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La progesterona es el principal esteroide progestacional, secretado principalmente por el cuerpo lúteo y la placenta. La progesterona se une al receptor de progesterona, lo que resulta en la disociación de las proteínas de choque térmico, la fosforilación del receptor y la activación de la transcripción a través de la interacción directa o indirecta con los factores de transcripción. La progesterona actúa sobre el útero, las glándulas mamarias y el cerebro. Es necesaria en la implantación de embriones, el mantenimiento del embarazo y el desarrollo de tejido mamario para la producción de leche. La progesterona, convertida a partir de pregnenolona, también sirve como intermediario en la biosíntesis de las hormonas esteroides gonadales y los corticosteroides suprarrenales. La progesterona terapéutica es una forma sintética de la hormona endógena progesterona. Este agente ejerce efectos inhibitorios sobre los estrógenos al disminuir el número de receptores de estrógeno y aumentar su metabolismo a metabolitos inactivos. National Center for Biotechnology Information (Centro estadounidense de información biotecnológica). Base de datos compuesta PubChem; CID=5994].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 50-3200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 47,9 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de progesterona
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Sobrenadante
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 5,7%
CV intraensayo 3,9%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra Extracto fecal, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 12,5 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min