Learn More
Progesterona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737256 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368310 5 g Frasco de vidrio 5 g
10328360 25 g Frasco de vidrio 25 g
10277303 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225650050
Solicitar formato a granel o personalizado
La progesterona, CAS # 57-83-0, es una hormona natural necesaria para el mantenimiento del endotelio uterino y la supresión de estrógenos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La progesterona es una hormona sexual necesaria para la supresión de la señalización de estrógenos y también participa en la activación transcripcional
• La progesterona mantiene el endotelio uterino y mantiene el embarazo mediante la supresión de la contractilidad muscular
Aplicaciones
• La señalización de progesterona es relevante para el estudio del cáncer de mama
Referencias bibliográficas
Kim, O.; Park, E.Y.; Kwon, S.Y.; Shin, S.; Emerson, R.E.; Shin, Y.H.; DeMayo, F.J.; Lydon, J.P.; Coffey, D.M.; Hawkins, S.M.; Quilliam, L.A.; Cheon, D.J.; Fernández, F.M.; Nephew, K.P.; Karpf, A.R.; Widschwendter, M.; Sood, A.K.; Bast, R.C.Jr.; Godwin, A.K.; Miller, K.D.; Cho, C.H.; Kim, J. Targeting progesterone signaling prevents metastatic ovarian cancer.Proc Natl Acad Sci U S A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, S.D.; Mundle, W.R.; Farine, D. Guideline No. 398:Progesterone for Prevention of Spontaneous Preterm Birth.J Obstet Gynaecol Can.2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-83-0
Fórmula molecular C21H30O2
Peso molecular (g/mol) 314.46
Número MDL MFCD00003658
Clave InChI RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Sinónimo progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidroiyclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progesterone
Punto de fusión 126°C to 131°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7889
Condición de rotación específica +190° (20°C c=1,ethanol)
Rotación específica + 190
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Progesterone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.