Learn More
Ansell™ Guantes Splash de nitrilo azul VersaTouch™ Serie 92-465
Código de producto. 15670924 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5/7
7,5/8
9,5/10
Desde 8,5 hasta 9
Tamaño de la unidad:
100 pares
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15670924 7,5/8 100 pares
11707713 6,5/7 paquete de 100
11717713 Desde 8,5 hasta 9 paquete de 100
11727713 9,5/10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15670924 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92465080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC. Los guantes para salpicaduras de nitrilo azul Ansell Edmont™ VersaTouch™ serie 92465 se han fabricado con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece una excelente resistencia química y propiedades mecánicas, comodidad y destreza.
  • Guantes de un solo uso resistentes a las salpicaduras
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos. Mejorar agarre
  • No contienen caucho natural
  • Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
  • Buena resistencia a las grasas animales en comparación con el caucho natural o el PVC
  • Sin polvo
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
  • Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
  • Salas con ambiente controlado
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Servicio de cáterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + I1:2009 y EN 374:2003
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior No Texture
Latex Free Yes
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 7,5/8
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0,12 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 92-465_7.5-8
Serie 92-465
Longitud (métrico) 240 mm