Descripción
- Fabricados con látex 100 % puro
Aplicaciones:
- Procesamiento de aves de corral
- Procesamiento de carne de cerdo y ternera
- Procesamiento de pescado
- Procesamiento de frutas y verduras
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | 87-305 |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Guantes con puño de color | Azul |
| Estilo de puño de los guantes | En zigzag |
| Material de revestimiento | No flocado |
| Mostrar más |