Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
Código de producto. p-7246658 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Configuraciones de bloques:
2 bloques isotérmicos de 384 pocillos
2 bloques isotérmicos de 96 pocillos
2 bloques Flat
3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas
96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuraciones de bloques unitSize
15107105 3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas cada uno
15117105 96 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas cada uno
15238656 2 bloques isotérmicos de 96 pocillos cada uno
15334853 2 bloques isotérmicos de 384 pocillos cada uno
15372476 2 bloques Flat cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15107105 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4483638
Kræver
Módulo base ProFlex para funcionamiento
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
El bloque de muestra de 3x32 pocillos ProFlex está diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex.
  • Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
PCR, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR ProFlex
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in)
Capacidad 32 tubos de PCR de 0,2 ml por bloque o 4 tiras de 8 pocillos de tubos de PCR de 0,2 ml por bloque
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Termociclador
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, nube, Ethernet
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 6 °C/s (Bloque), 4,4 °C/s (Muestra)
Cantidad 1 unit
Peso 41 lb. (18.8 kg)
Configuraciones de bloques 3 x 32 pocillos, bloque VeriFlex de 2 zonas
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.