Descripción
Requires
Módulo base ProFlex para funcionamiento
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
- El bloque de muestra de 2 x 96 pocillos ProFlex está diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex.
- Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
PCR, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR ProFlex |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C) |
| Dimensiones | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
| Capacidad | 2 x 96 pocillos, 0,2 ml |
| Tensión | 100/240 V |
| Tipo de producto | Termociclador |
| Intervalo térmico | De 0 °C a 100 °C |
| Mostrar más |