Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastics Packages, 3 x 32-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The ProFlex PCR System combines the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs. This package includes the system plus plastics (either MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps or MicroAmp TriFlex PCR Reaction Plates and MicroAmp 32-Well Clear Adhesive Films).
- Intercambie el bloque de 96 pocillos y 0,2 ml por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex, que son mejores que los de gradiente
- Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
- Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
- Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
- Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
- Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| Contenido y almacenamiento | • Sistema de PCR ProFlex de 3 x 32 pocillos • Un juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
| Velocidad de reacción | Rápida, estándar |
| Dimensiones | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in) |
| Capacidad | 96 pocillos, 0,2 ml |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.) |
| Tipo de producto | Sistema PCR |
| Mostrar más |