Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Portable pH Meter
Código de producto. 10532794
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 19 999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10532794 De - 2 a 19 999 cada uno
1 options
Código de producto. 10532794
Marca: WTW™ 2AA214
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Incluye Carry case with pH electrode SenTix™ 51, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Exactitud (temperatura) ±0.1°C
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Para utilizar con (aplicación) For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) ±0,005
Intervalo (mV) De -1200 a 1200, de -2500 a 2500
Resolución (mV) ± 0,3, ± 1 mV
Calibration Points Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2, 3, 4 y 5, tampones DIN/NIST más 20 juegos de tampones adicionales
Tipo de pantalla LCD
Memoria Manual 200
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP-66/67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 W x 180 H mm
Peso (métrico) 300 g
Garantía 3 años
Modelo pH 3210 SET 4
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
Resolución All values ±1 digit
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Batería, tipo AA, NiMH
Tipo Portable pH meter
Duración de la batería 1000 hr.
Dimensiones (L x An) 80 W mm
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 55 mm