Learn More
WTW™ Medidor de pH portátil ProfiLine™ pH 3210
Código de producto. 10186093
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 19 999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10186093 De - 2 a 19 999 cada uno
1 options
Código de producto. 10186093
Marca: WTW™ 2AA212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Incluye Maletín de transporte con electrodo de pH SenTix™ 41, solución tampón STP 4 y STP 7, soporte, vaso de precipitado, breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
Exactitud (temperatura) ±0.1°C
Exactitud (mV) ± 0.3, ± 1 mV
Exactitud (pH) ± 0.1, ± 0.01, ± 0.005
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones complicadas en el campo y las instalaciones, por ejemplo, análisis de agua y aguas residuales, industria química/farmacéutica, etc.
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) ±0,005
Intervalo (mV) De -1200 a 1200, de -2500 a 2500
Resolución (mV) ± 0,3, ± 1 mV
Calibration Points Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2, 3, 4 y 5, tampones DIN/NIST más 20 juegos de tampones adicionales
Tipo de pantalla LCD
Memoria Manual 200
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP-66/67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 An x 180 Al mm
Peso (métrico) 300 g
Garantía 3 años
Modelo CONJUNTO 2 de pH 3210
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
Resolución Todos los valores ± 1 dígito
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Batería, tipo AA, NiMH
Tipo Medidores de pH portátiles
Duración de la batería Hasta 1000 h
Dimensiones (L x An) 80 An mm
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 55 mm