Learn More
WTW™ Medidor portátil ProfiLine™ pH 3110
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8002502
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidores de pH portátiles
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
10703774 Medidores de pH portátiles 1 PCS
10136383 Medidores de pH portátiles 1 PCS
2 options
Código de producto. 10703774
Marca: WTW™ 2AA112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos con este sencillo y resistente medidor de pH/mV portátil con una función automática de lectura para mediciones de pH rutinarias que es segura, fiable y evita errores.
  • Teclado transparente con solo 6 teclas
  • La función Automatic AutoRead para valores medidos repetibles, realiza la medición de pH de manera segura y evitando errores
  • Teclado antideslizand que se puede utilizar con guantes
  • Pantalla grande que clara y fácil de leer
  • Medidor de pH/mV portátil, fácil y resistente para la medición rutinaria
  • Medición de pH segura y fiable gracias a unos resultados repetibles
  • Resistente al agua según IP 67, calibración de 3 puntos, temporizador de calibración integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Maletín de transporte con electrodo de pH SenTix™ 41, solución tampón STP 4 y STP 7, soporte, vaso de precipitado, breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Exactitud (mV) ±0,3, ±1
Exactitud (pH) ±0,1, ±0,01, ±0005
Para utilizar con (aplicación) Ideal para todos aquellos que buscan un instrumento fácil, sólido y resistente al agua para la medición portátil de pH
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) ±0,005
Intervalo (mV) De -1200 a 1200, de -2000 a 2000
Resolución (mV) ± 0,3, ± 1 mV
Calibration Points Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2 o 3, tampones DIN/NIST
Tipo de pantalla LCD, 7 segmentos
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP-67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 × 180 mm (An × Al)
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 3 años
Modelo pH 3110 SET 2
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
Resolución Todos los valores ± 1 dígito
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Batería, tipo AA, NiMH
Tipo Medidores de pH portátiles
Duración de la batería 2500 h
Dimensiones (L x An) 80 mm de ancho
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 55 mm