Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Portable Meter
Código de producto. 10288573
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 19 999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
10288573 De - 2 a 19 999 cada uno
1 options
Código de producto. 10288573
Marca: WTW™ 2AA111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Incluye Carry case with pH electrode SenTix™ 21, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Exactitud (temperatura) ±0.1°C
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Para utilizar con (aplicación) Ideal for all seeking an easy, robust and waterproof instrument for portable pH measuring
Intervalo (pH) De - 2 a 19 999
Resolución (pH) ±0,005
Intervalo (mV) De -1200 a 1200, de -2000 a 2000
Resolución (mV) ± 0,3, ± 1 mV
Calibration Points Tampón técnico WTW de calibración de 1, 2 o 3, tampones DIN/NIST
Tipo de pantalla LCD, 7 segmentos
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP-67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 W x 180 H mm
Peso (métrico) 0.6 kg
Garantía 3 años
Modelo pH 3110 SET 1
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH recargables
Resolución All values ±1 digit
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Batería, tipo AA, NiMH
Tipo Portable pH meter
Duración de la batería 2500 hr.
Dimensiones (L x An) 80 W mm
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 180 mm
Fondo (métrico) 55 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.