Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
Descripción
- El látex de caucho natural proporciona una resistencia excepcional y una excelente resistencia sensibilidad táctil
- Los guantes ambidiestros hasta el antebrazo miden 300 mm para una mayor cobertura
- El puño con reborde para facilitar la colocación y aumentar la estabilidad en el brazo
- Proporciona un agarre mejorado gracias a su superficie texturizada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 455, EN 374; AQL de 1,5 |
| Clasificación | EPI de categoría III, clase I para uso médico |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Látex |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |