Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
Código de producto. 12366337
Click to view available options
Tamaño:
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
50 pares
Código de producto. 12366337
Marca: Nitritex™ PNHS80
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The ideal choice for sensitive skin. Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves are sterile, extra-length gloves that are anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. Class IIa Medical certified; Latex-free.
  • Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
  • Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
  • Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
  • Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
  • Provides secure grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Clasificación Class IIa Medical Device
Material del manguito Nitrilo
Color Blanco
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado En caja
Cantidad 50 par
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 305 mm